Documentos Principais
751871
Sigma-Aldrich
3,4-Dihexylthiophene
97%
Sinônimo(s):
3,4-Bis-n-hexyl thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28S
Número CAS:
Peso molecular:
252.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494
densidade
0.925 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1cscc1CCCCCC
InChI
1S/C16H28S/c1-3-5-7-9-11-15-13-17-14-16(15)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
chave InChI
YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This material is used in the synthesis of donor-acceptor copolymers and low-band gap polymers for use in Organic Photovoltaic Applications. It also has shown to enhance the thermal stability of polythiophene: fullerene solar cells.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kevin Sivula et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(43), 13988-13989 (2006-10-26)
Regioregularity has been shown to be an important aspect for the properties of poly(3-hexylthiophene) both in the pristine material and in bulk heterojunction photovoltaics with the fullerene derivative PCBM. Here we present a straightforward method to adjust the effective regioregularity
Banishoeib, F.; Henckens, A.; Fourier, S.; Vanhooyland, G.; Breselge, M.
Thin Solid Films, 516, 3978-3978 (2008)
Li, Y.; Xue, L.; Li, H.; Li, Z.; Xu, B.; Wen, S.; Tian, W.
Macromolecules, 42, 4491-4491 (2009)
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.