Documentos
668613
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(chloromethyl)-4-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(chloromethyl)-p-cresol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10Cl2O
Número CAS:
Peso molecular:
205.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
76-83 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
chave InChI
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3