Documentos Principais
729787
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 516,00
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 516,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
218.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-63 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
chave InChI
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)