Documentos Principais
588083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
4-Chloro-m-cresol-2,6-d2
About This Item
Fórmula linear:
ClC6D2H(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
235 °C (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
chave InChI
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)