668435
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ethane
kanata purity
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
67-72 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1P(CCP2[C@H](C(C)C)CC[C@H]2C(C)C)[C@H](C(C)C)CC1
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
chave InChI
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.