Documentos Principais
668192
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4- a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Sinônimo(s):
(S)-MonoPhos®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H18NO2P
Número CAS:
Peso molecular:
359.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
190 °C (dec.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[p]1([o]c2c(c4c([o]1)ccc5c4cccc5)c3c(cc2)cccc3)N(C)C
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
chave InChI
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.