Key Documents
518808
Sigma-Aldrich
Bis(neopentyl glycolato)diboron
96%
Sinônimo(s):
5,5,5′,5′-Tetramethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20B2O4
Número CAS:
Peso molecular:
225.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
180.5-184.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent to prepare boronic acid esters.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
George W Kabalka et al.
Nuclear medicine and biology, 30(4), 369-372 (2003-05-28)
A direct radioiodination of (Z)-vinylboronic acid esters to the corresponding vinyl iodides using Na(123)I and chloramine-T is described. The boronates were prepared from vinyl iodides via palladium coupling reactions.
Artigos
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.