744646
(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-dibenzo[b,f]azepine
≥95% (elemental analysis)
Sinônimo(s):
5-(11bS)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-5H-dibenz[b,f]azepine
Ensaio
≥95% (elemental analysis)
Formulário
powder
composição
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
cadeia de caracteres SMILES
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
chave InChI
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?