Documentos Principais
617539
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-3-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HO2C13CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
134.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]([13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-IJGDANSWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)