665479
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)piperidine
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-4-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-piperidine, (S)-PipPhos
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
206-213 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN(CC1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C25H22NO2P/c1-6-16-26(17-7-1)29-27-22-14-12-18-8-2-4-10-20(18)24(22)25-21-11-5-3-9-19(21)13-15-23(25)28-29/h2-5,8-15H,1,6-7,16-17H2
chave InChI
ZYDGLCZCEANEHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.