Documentos Principais
665460
Sigma-Aldrich
(3aR,8aR)-(−)-(2,2-Dimethyl-4,4,8,8-tetraphenyl-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-e][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl)dimethylamine
96%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.923,00
R$ 3.923,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.923,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H34NO4P
Número CAS:
Peso molecular:
539.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.923,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
218-221 °C
grupo funcional
amine
ether
ketal
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P1OC([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2C(O1)(c3ccccc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H34NO4P/c1-31(2)35-29-30(36-31)33(27-21-13-7-14-22-27,28-23-15-8-16-24-28)38-39(34(3)4)37-32(29,25-17-9-5-10-18-25)26-19-11-6-12-20-26/h5-24,29-30H,1-4H3/t29-,30-/m1/s1
chave InChI
DRPNADVMTMEWQY-LOYHVIPDSA-N
Aplicação
Phosphoramidite ligand employed in an asymmetric, iridium-catalyzed, allylic allylation of propenylboronates.[1] Also used in a copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of diethylzinc to α,β-unsaturated imines derived from amino acids.[2]
Informações legais
Sold under license from DSM for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
(S)-SIPHOS-PE 97%
Sigma-Aldrich
700762
(S)-SIPHOS-PE
Tetrahedron Letters, 48, 3305-3305 (2007)
Francisco Palacios et al.
Organic letters, 8(23), 5405-5408 (2006-11-03)
[Structure: see text] A highly enantioselective synthesis of alpha-dehydroaminoacids with a stereogenic center in the gamma position through copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of diethylzinc to alpha,beta-unsaturated imines using a TADDOL-derived phosphoramidite complex is reported.
Artigos
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.