Documentos Principais
722413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.383,00
R$ 1.383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.383,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrClN
Número CAS:
Peso molecular:
192.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
pf
12-17 °C
grupo funcional
bromo
chloro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
chave InChI
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)