Documentos Principais
65946
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-butenoate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl vinylacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.413
densidade
0.877 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)