Documentos Principais
424552
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol
98%
Sinônimo(s):
2-(2-N ,N -Dimethylaminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
95 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCOCCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for the preparation of low-density packaging foams.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H W Leung et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(7), 1033-1040 (2002-06-18)
A 9-day repeated cutaneous toxicity study in the New Zealand White rabbit was conducted using 6-h occluded contact with 0 (water control), 50, 250 and 500 mg dimethylaminoethoxyethanol (DMEE)/kg. There were no clinical signs, and no effects on body weight