384267
Methyl 3-butenoate
95%
Sinônimo(s):
Methyl vinylacetate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
112 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
GITITJADGZYSRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?