Documentos Principais
658057
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 9.310,00
R$ 9.310,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 9.310,00
About This Item
Fórmula linear:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.310,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
220 °C (dec.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS