Documentos Principais
616052
Sigma-Aldrich
S-Allyl-d5-L-cysteine
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
D2C=CDCD2SCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
166.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])SC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D2
chave InChI
ZFAHNWWNDFHPOH-FKSJORHDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)