607983
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
185 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A estrutura das proteínas fornece informações valiosas que podem ser usadas para inferir a sua função. O estudo da estrutura proteica e o mapeamento das interações proteicas, níveis de expressão e localização permitem a identificação de biomarcadores de doenças e possíveis alvos para medicamentos para tratamento terapêutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.