Documentos Principais
608998
Sigma-Aldrich
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 7.922,00
R$ 7.922,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 7.922,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H915NO2
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.922,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥95 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
atividade óptica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
228 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)