Documentos Principais
609129
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 9.064,00
R$ 9.064,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 9.064,00
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
122.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.064,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +6.5°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
220 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-GZPBOPPUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)