Documentos Principais
656763
Sigma-Aldrich
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I)
Sinônimo(s):
Bis[chlorobis(ethylene)rhodium], Bis[chlorodiethylenerhodium], Chlorobis(ethylene)rhodium dimer, Dichlorotetra(ethene)dirhodium, Dichlorotetrakis(ethene)dirhodium, Diethylenerhodium chloride dimer, Divinylrhodium chloride dimer, Tetrakis(ethylene)dichlorodirhodium, [Rh(C2H4)2Cl]2
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.012,00
1 G
R$ 4.805,00
R$ 1.012,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.012,00
1 G
R$ 4.805,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16Cl2Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
388.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.012,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I) may be used in the preparation of Π-bound rhodium organometallic complexes of ROMP-derived poly(1,5-cyclooctadiene) (poly(COD)). [ROMP= Ring-Opening Metathesis Polymerization; COD= 1,5-cyclooctadiene][1]
Precursor to Rh(I) norbornadiene catalyst used in an asymmetric 1,4-addition of arylboronic acids to cyclic enones.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)