65390
3-Methoxytyramine hydrochloride
99% (AT)
Sinônimo(s):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (AT)
forma
solid
pf
212-215 °C
213-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
chave InChI
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3