126349
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
98%
Sinônimo(s):
Homoveratronitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzylcyanide
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
pf
62-63.5 °C (lit.)
fluorescência
λex 430 nm; λem 511 nm (pH 7.1)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
chave InChI
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?