Documentos Principais
640751
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenylethynyl)trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
1-Iodo-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Trimethylsilyl-2-(4-iodophenyl)acetylene, 4-Iodophenyl(trimethylsilyl)acetylene, 4-Trimethylsilylethynyliodobenzene, [(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [2-(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 733,00
5 G
R$ 2.527,00
R$ 733,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 733,00
5 G
R$ 2.527,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13ISi
Número CAS:
Peso molecular:
300.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 733,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H13ISi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
chave InChI
WOOFAKCCTQIPLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3