Documentos Principais
638331
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
201.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
107-111 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
chave InChI
DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)