565849
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulfonyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, [p-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, p-Trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
30-34 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride and N-vinylpyrrolidinone in acetonitrile can undergo photo-irradiation with visible light in the presence of Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 ([4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C]iridium(III)hexafluorophosphate) and disodium phosphate to give the corresponding E-vinyl sulfone.
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter