133698
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
141 °C/15 mmHg (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?