Documentos
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrF2
Número CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.514
densidade
1.604 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
chave InChI
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C