Documentos Principais
656607
Sigma-Aldrich
Cyclopentanesulfonyl chloride
90%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 919,00
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 919,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
168.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.4918
densidade
1.279 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.