great high quality product and fast delivery - excellent communication about delivery times
532711
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
246-247 °C (lit.)
pf
27-30 °C (lit.)
densidade
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4H
chave InChI
ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2-(2-fluorophenyl)benzofuran[2]
- 2-butyl-5-(2-fluorophenyl)furan[3]
- 2-(2-fluorophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran[3]
It may also be used to prepare:
- 2-fluorobenzenesulfonamide[4]
- methyl 2-{[(2-fluorophenyl)sulfonyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylate[5]
- potassium fluorobenzene-2-sulfonate[6]
- 1-(2-bromobenzyl)-2-(2-fluorophenyl)pyrrole[7]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?