634867
Silicon dioxide
single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Sinônimo(s):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Produtos recomendados
grau
optical grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
dureza
7.0 mohs
C × L × espessura
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pf
1610 °C (lit.)
temperatura de transição
Tm 573.1 °C (phase change)
densidade
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
2.684 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.