647764
Silicon
wafer (single side polished), <100>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Sinônimo(s):
Silicon element
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
contém
boron as dopant
diâmetro × espessura
3 in. × 0.5 mm
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<100>, P-type
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.