767964
Cell Free Amino Acid Mixture - 13C,15N
5-100 mM in water, 98 atom % 15N, 98 atom % 13C
About This Item
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
liquid
concentração
5-100 mM in water
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
The product may appear turbid, due to the relatively high concentration of tyrosine. Once diluted for use, solution should be clear.
Embalagem
Nota de análise
Approximate concentrations (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?