Documentos Principais
571342
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
α-Keto-butyric acid-4-13C sodium, α-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-4-13C sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-4-13C
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.556,00
1 G
R$ 6.946,00
5 G
R$ 22.464,00
R$ 2.556,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.556,00
1 G
R$ 6.946,00
5 G
R$ 22.464,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH2COCO2Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
125.06 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.556,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
210 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[13CH3]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1;;
chave InChI
PVLJVKQSCAHPPR-GOCMCNPZSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.