62460
Lithium borohydride
≥95.0%
Sinônimo(s):
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
275 °C (dec.)
densidade
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges