389986
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran)
Sinônimo(s):
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
chave InChI
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials