Documentos Principais
617067
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Methylchloroform-d3
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CCD3
Peso molecular:
136.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
74-76 °C (lit.)
pf
-35 °C (lit.)
densidade
1.366 g/mL
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3/i1D3
chave InChI
UOCLXMDMGBRAIB-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)