Documentos Principais
615099
Sigma-Aldrich
1-Butan-d9-ol
98 atom % D
Sinônimo(s):
Butyl-d9 alcohol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 5.312,00
R$ 5.312,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 5.312,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)2CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
83.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 5.312,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
116-118 °C (lit.)
pf
-90 °C (lit.)
densidade
0.907 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-YNSOAAEFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)