Documentos Principais
596507
Sigma-Aldrich
Propionic-d5 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
79.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
p.e.
141 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-ZBJDZAJPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)