Documentos Principais
343781
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
2,5-Furandione-3,4-d2
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.867,00
5 G
R$ 7.834,00
R$ 2.867,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.867,00
5 G
R$ 7.834,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D2O3
Número CAS:
Peso molecular:
100.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.867,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
powder
p.e.
200 °C (lit.)
pf
51-56 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
chave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)