487511
1-Bromododecane-d25
98 atom % D
Sinônimo(s):
Lauryl bromide-d25
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
pf
−11-−9 °C (lit.)
densidade
1.141 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+25
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
chave InChI
PBLNBZIONSLZBU-VVZIYBSUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?