615560
1,4-Diamino(butane-d8) dihydrochloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, Putrescine-d8 dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
chave InChI
XXWCODXIQWIHQN-VHGLFXLXSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1