Documentos Principais
491136
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,4-Butanediamine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride, Putrescine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 8.068,00
R$ 8.068,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 8.068,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CD2CD2CH2NH2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
165.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.068,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2;;
chave InChI
XXWCODXIQWIHQN-RIZDZYNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dana M Hardbower et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E751-E760 (2017-01-18)
Macrophage activation is a critical step in host responses during bacterial infections. Ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine metabolism, has been well studied in epithelial cells and is known to have essential roles in many different cellular functions.