Documentos Principais
705330
Sigma-Aldrich
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.185,00
10 MG
R$ 5.767,00
R$ 3.185,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.185,00
10 MG
R$ 5.767,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D8H18N4· 4HCl
Número CAS:
Peso molecular:
356.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.185,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
310-311 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
chave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)