Documentos
588784
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-1,4-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,4-Butanediamine-1,4-13C2, Putrescine-1,4-13C2
About This Item
Fórmula linear:
NH213CH2CH2CH213CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
90.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pb
158-160 °C (lit.)
pf
25-28 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH2]CC[13CH2]N
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i3+1,4+1
chave InChI
KIDHWZJUCRJVML-CQDYUVAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges