736147
L-Ornithine-13C5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
245 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1