Documentos Principais
614009
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 monodeuterate
98 atom % D
Sinônimo(s):
Hydrazine-d4 deuterate
Selecione um tamanho
20 G
R$ 4.097,00
R$ 4.097,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 G
R$ 4.097,00
About This Item
Fórmula linear:
ND2ND2 · D2O
Número CAS:
Peso molecular:
56.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.097,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.428
p.e.
120.1 °C (lit.)
pf
-51.7 °C (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
chave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)