Documentos Principais
492779
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 6.656,00
R$ 6.656,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 6.656,00
About This Item
Fórmula linear:
H215N15NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
106.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.656,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
200 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i;;1+1,2+1
chave InChI
LIAWOTKNAVAKCX-ZBUXRKNLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mehran Sharifi et al.
Journal of chromatographic science, 58(2), 83-90 (2019-11-12)
A new isotope dilution liquid chromatography/tandem mass spectrometric method was developed for the analysis of potential hydrazine present in tobacco smoke. The sample preparation was performed via an optimized derivatization method using an aqueous buffer:methanol solution of 2-nitrobenzaldehyde (10 g/L) used