Documentos Principais
492795
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 dideuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
D2NND2 · 2DCl
Número CAS:
Peso molecular:
111.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
200 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H].Cl[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i/hD6
chave InChI
LIAWOTKNAVAKCX-YIKVAAQNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)