Documentos Principais
609617
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-6-nitrotoluene solution
30% in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H915N2NO2
Peso molecular:
169.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentração
30% in H2O
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c([15NH2])cc([15NH2])cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H9N3O2/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,8-9H2,1H3/i8+1,9+1
chave InChI
DFZSBQYOXAUYCB-IOOOXAEESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)